Läs mer
4-Benzyloxyphenylacetonitrile-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxyphenylacetonitrile-d2 |
| CAS | 110790-05-1 |
| Molekylformel | C15H11D2NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(Phenylmethoxy)benzeneacetonitrile-d2, 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]acetonitrile-d2, 4-(Benzyloxy)phenylacetonitrile-d2, p-(Benzyloxy)benzyl Cyanide-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10,12H2/i10D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C#N)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.28 |
| Formel vikt | 225.1123 |