Läs mer
4-Benzyloxyphenylacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyloxyphenylacetonitrile |
| CAS | 838-96-0 |
| Molekylformel | C15H13NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(Phenylmethoxy)benzeneacetonitrile, 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c1-16-11-13-7-9-15(10-8-13)17-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-10H,11-12H2 |
| LEDER | [C-]#[N+]CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-Benzyloxyphenylacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.27 |
| Formel vikt | 223.1 |