Läs mer
4-bensyloxifenylhydrazinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10713445 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10713445 1 g Glasflaska 1g
10176913 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10713445 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 394030010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 52068-30-1 | Molekylformel: C13H14N2O·HCl | Molekylvikt: 250,73 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52068-30-1
Molekylformel C13H14N2O·HCl
Molekylvikt (g/mol) 250.73
MDL-nummer MFCD00137741
InChI-nyckel OVNUPJXMCMTQCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-benzyloxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl hydrazine monohydrochloride, 4-benzyloxyphenyl hydrazine hcl, 4-benzyloxyphenylhydrazine hcl, 4-benzyloxyphenylhydrazinehydrochloride, 4-phenylmethoxyphenyl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 3016725
IUPAC-namn (4-fenylmetoxifenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 187 °C till 189 °C
Färg Brun till gräddfärgad
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2OC6H4NHNH2·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 250.73
Procent renhet 98%
Fysisk form Fluffy Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.