Läs mer
4-bensyloxifenylmagnesiumbromid, 0,8M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11965981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11965981 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 11965981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436221000
 Begränsad artikel
CAS: 120186-59-6 | C13H11BrMgO | 287.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
CAS 120186-59-6, 109-99-9
CAS Min % 19.48, 74.96
CAS Max % 25.04, 80.52
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.0330g/mL, 1.033
Flampunkt −17 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C13H11BrMgO
Linjär formel C6H5CH2OC6H4MgBr
MDL-nummer MFCD09039130
Kvantitet 100 mL
Synonym 4-benzyloxyphenylmagnesium bromide solution, magnesium bromide 4-benzyloxy benzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 4-benzyloxy benzen-1-ide bromide, grignard reagent
InChI-nyckel NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
LEDER Br[Mg]C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-namn magnesium; fenylmetoxibensen; bromid
Molekylvikt (g/mol) 287.44
PubChem CID 11098170
Formel vikt 287.43
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.