Läs mer
4-Benzyloxypyridine N-oxide, 98%
Produktkod. p-7047189
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11334835
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17946.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2683-66-1 | C12H11NO2 | 201.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2683-66-1
Molekylformel C12H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 201.23
MDL-nummer MFCD00047427
InChI-nyckel SUSQPKJQYWTFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy pyridine n-oxide, 4-benzyloxy pyridine 1-oxide, 4-benzyloxypyridine n-oxide, 4-benzyloxypyridine 1-oxide, 4-benzyloxypyridine-n-oxide, 4-benzyloxy pyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 4-phenylmethoxy-, 1-oxide, 4-phenylmethoxy pyridin-1-ol, pubchem2123
PubChem CID 295871
LEDER [O-][N+]1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyloxypyridine N-oxide
Smältpunkt 173 °C till 175 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 165005
IUPAC-namn 4-(bensyloxi)pyridin-l-ium-1-olat
Formel vikt 201.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.