Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Benzylphenol, 98+%
Produktkod. 11405107
Change view
Kvantitet:
25g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405107 25g 25g
1 options
Produktkod. 11405107 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B22538.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylphenol
CAS 101-53-1
Kokpunkt 320°C to 322°C
Molekylformel C13H12O
MDL-nummer MFCD00002384
Kvantitet 25g
Beilstein 1449572
Merck Index 14,1143
Synonym p-benzylphenol, fesiasept, 4-hydroxydiphenylmethane, 4-hydroxyditane, 4-phenylmethyl phenol, phenol, 4-phenylmethyl, p-hydroxydiphenyl methane, alpha-phenyl-p-cresol, p-hydroxydiphenylmethane, 4-benzyl-phenol
InChI-nyckel HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)O
IUPAC-namn 4-benzylphenol
Molekylvikt (g/mol) 184.238
PubChem CID 7563
Formel vikt 184.24
Procent renhet ≥98%