Specifikationer
| Alfa vektor | BENZYLFENOL |
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzylphenol |
| Smältpunkt | 80 °C till 85 °C |
| Färg | Vit till beige till brun |
| Infrarött spektrum | Konformerar |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | C6H5CH2C6H4OH |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 06-675 |
| Merck Index | 15-1145 |
| Visa mer |