Läs mer
4-Benzylphenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11374256
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374256 250 mg 250mg
11364256 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19332.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101096-72-4
Molekylformel C15H13N
Molekylvikt (g/mol) 207.276
MDL-nummer MFCD00060310
InChI-nyckel RNZDBGKQDKFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzylphenylacetonitrile, 2-4-benzylphenyl acetonitrile, acmc-20amog, 4-benzylphenyl acetonitrile, 4-benzyl-l-cyanomethylbenzene, 2-4-benzylphenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile,4-phenylmethyl
PubChem CID 597531
IUPAC-namn 2-(4-benzylphenyl)acetonitrile
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylphenylacetonitrile
Smältpunkt 34°C to 37°C
Kokpunkt 145°C to 150°C (0.05 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Beilstein 3258509
Formel vikt 207.28
Procent renhet 97%