Läs mer
(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetic Acid Ethyl Ester-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Benzylpiperazin-1-yl)acetic Acid Ethyl Ester-d8 |
| CAS | 23173-76-4 |
| Molekylformel | C15H14D8N2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetate, Ethyl 4-Benzyl-1-piperazineacetate, 4-Benzyl-1-piperazineacetic Acid Ethyl Ester, 4-(Phenylmethyl)-1-piperazineacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)13-17-10-8-16(9-11-17)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7H,2,8-13H2,1H3 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(CC(=O)OCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccccc2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(4-benzylpiperazin-1-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.4 |