Läs mer
4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10387644
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10387644 1 g Amber Glass Bottle 1g
11316895 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10387644 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07679DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 852228-15-0
Molekylformel C12H19IN4
Molekylvikt (g/mol) 346.22
MDL-nummer MFCD09025921
InChI-nyckel CXQITJKGJPFOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
PubChem CID 18525929
IUPAC-namn 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide;hydroiodide
LEDER I.NC(=N)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 346.21
Procent renhet 95%