Läs mer
4-Bensylpiperidin, 98 %
Produktkod. 10215880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10215880 100 g Glasflaska 100g
10743973 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10215880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1001.51 SEK
    899.65 SEK / 100g
    Save 101.86 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 31252-42-3 | C12H17N | 175,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31252-42-3
Molekylformel C12H17N
Molekylvikt (g/mol) 175.28
MDL-nummer MFCD00006006
InChI-nyckel ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine, 4-phenylmethyl, 4-phenylmethyl piperidine, 4-benzyl-piperidine, piperidine, 4-benzyl, phenyl 4-piperidyl methane, alpha-4-piperidyl toluene, unii-jdf1t4667s, 4-benzyl piperidine, 4-benzylpiperdine, 4-benzylpiperidin
PubChem CID 31738
IUPAC-namn 4-bensylpiperidin
LEDER C(C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylpiperidine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 6,0 °C till 7,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 279,0 °C
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5370 till 1,5390
Kvantitet 100 g
Beilstein 20, 296
Formel vikt 175.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.