Läs mer
4-Benzylpyridine, 97+%
Produktkod. 11309429
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309429 100 g 100g
11466877 50 g 50g
11319429 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14326.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2116-65-6 | C12H11N | 169.23 g/mol
4-bensylpyridin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-bensylpyridin är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Löslig i etanol, etyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2116-65-6
Molekylformel C12H11N
Molekylvikt (g/mol) 169.23
MDL-nummer MFCD00006443
InChI-nyckel DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
PubChem CID 16458
IUPAC-namn 4-bensylpyridin
LEDER C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylpyridine
Smältpunkt 9°C to 11°C
Densitet 1.061
Kokpunkt 286°C to 287°C
Flampunkt 115°C (239°F)
Brytningsindex 1.5805
Kvantitet 100 g
Beilstein 115831
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water.
Formel vikt 169.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.