Läs mer
4-Bensylpyridin, 97+%
Produktkod. 11466877
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466877 50 g 50g
11309429 100 g 100g
11319429 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14326.18
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2116-65-6 | C12H11N | 169,23 g/mol
4-bensylpyridin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-bensylpyridin är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Löslig i etanol, etyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2116-65-6
Molekylformel C12H11N
Molekylvikt (g/mol) 169.23
MDL-nummer MFCD00006443
InChI-nyckel DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
PubChem CID 16458
IUPAC-namn 4-bensylpyridin
LEDER C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Benzylpyridine
Smältpunkt 9 °C till 11 °C
Densitet 1.061
Kokpunkt 286 °C till 287 °C
Flampunkt 115 °C (239 °F)
Brytningsindex 1.5805
Kvantitet 50 g
Beilstein 115831
Löslighetsinformation Löslig i etanol, etyleter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 169.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.