Läs mer
4-Bensylpyridin, Mikromol™
Beskrivning
4-Bensylpyridin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzylpyridine |
| CAS | 2116-65-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Benzylpyridine |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C12 H11 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pheniramine Maleate Imp. B (EP), Pheniramine Imp. B (EP), 4-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity B, Pheniramine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2 |
| LEDER | C(c1ccccc1)c2ccncc2 |
| IUPAC-namn | 4-bensylpyridin |
| Visa mer |