Läs mer
4-Bensylpyridin, TRC
Produktkod. 17973665
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
17973665 5 g
1 options
Produktkod. 17973665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2890055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylpyridine
CAS 2116-65-6
Analyt- eller komponentnamn 4-Benzylpyridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H11 N
Synonym 4-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER C(c1ccccc1)c2ccncc2
IUPAC-namn 4-bensylpyridin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 169.22
Kvantitet 5 g
Formel vikt 169.0891