Läs mer
4-bensyltiomorfolin 1,1-dioxid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10314242
Change view
:
Bärnstensfärgad glasflaska; 10 g
Produktkod.
10314242 Bärnstensfärgad glasflaska; 10 g
1 options
Produktkod. 10314242 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer DFP00030EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylthiomorpholine 1, 1-dioxide
CAS 26475-66-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H15NO2S
MDL-nummer MFCD00084894
Kvantitet 10 g
Synonym 4-benzylthiomorpholine 1,1-dioxide, 1,1-dioxide-4-phenylmethyl thiomorpholine, 4-benzyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-benzylthiomorpholine1,1-dioxide, acmc-209grq, maybridge1_003205, 4-benzylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-benzylthiomorpholine-1,1,-dioxide, 4-benzyl-1,4-thiazaperhydroine-1,1-dione
InChI-nyckel KFAMTQFKYUXQKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=S1(=O)CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
IUPAC-namn 4-bensyl-1,4-tiazinan-1,1-dioxid
Molekylvikt (g/mol) 225.31
PubChem CID 318454
Formel vikt 225.31
Procent renhet 97%