Läs mer
4-[beta-(5-Methylpyrazinyl-2-carboxamido)ethyl]benzene Sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-18-13(9-17-10)14(19)16-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21) |
| Formel vikt | 320.0943 |