missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Beta-Hydroxy Cholesterol, TRC

Produktkod. 17987254
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987254 25 mg
17917154 10 mg
17937614 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17987254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH91798025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17320-10-4
Molekylformel C27 H46 O2
Molekylvikt (g/mol) 402.65
Synonym Cholest-5-ene-3,4-diol, (3β,4β)-, Cholest-5-ene-3β,4β-diol (8CI), (3β,4β)-Cholest-5-ene-3,4-diol, 3β,4β-Dihydroxycholest-5-ene, 4β-Hydroxycholesterol, cis-3,4-Dihydroxy-δ5-cholestene, cis-δ5-Cholestene-3,4-diol, 4β-Hydroxy Cholesterol
IUPAC-namn (3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,4-diol
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[C@@H](O)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4Beta-Hydroxy Cholesterol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23-25(29)24(28)14-16-27(23,5)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22,24-25,28-29H,6-9,11-16H2,1-5H3/t18-,19+,20-,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1
Formel vikt 402.3498
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.