Läs mer
4-Biphenylacetic acid, 98%
Produktkod. 11439293
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439293 10 g 10g
11449293 50 g 50g
11459293 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439293 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11749.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5728-52-9 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5728-52-9
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.248
MDL-nummer MFCD00004351
InChI-nyckel QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylacetic acid, felbinac, 4-biphenylylacetic acid, traxam, dolinac, 4-carboxymethylbiphenyl, napageln, 2-4-phenylphenyl acetic acid, p-biphenylylacetic acid, 1,1'-biphenyl-4-acetic acid
PubChem CID 3332
ChEBI CHEBI:31597
IUPAC-namn 2-(4-fenylfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Biphenylacetic acid
Smältpunkt 158°C to 163°C
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1211592
Merck Index 14,3951
Formel vikt 212.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.