Läs mer
4-Biphenylacetic acid, 98%
Produktkod. 10578873 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10578873 10 g Glasflaska 10g
10367700 25 g Glasflaska 25g
10696012 100 g Glass bottle 100g
10175583 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10578873 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188150100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5728-52-9 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5728-52-9
MDL-nummer MFCD00004351
InChI-nyckel QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylacetic acid, felbinac, 4-biphenylylacetic acid, traxam, dolinac, 4-carboxymethylbiphenyl, napageln, 2-4-phenylphenyl acetic acid, p-biphenylylacetic acid, 1,1'-biphenyl-4-acetic acid
PubChem CID 3332
ChEBI CHEBI:31597
IUPAC-namn 2-(4-fenylfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Biphenylacetic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 156°C to 160°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H12O2
Linjär formel C6H5C6H4CH2CO2H
Kvantitet 10 g
Beilstein 09, I, 284
Merck Index 15, 3985
Molekylvikt (g/mol) 212.25
Formel vikt 212.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Biphenylacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.