Läs mer
4-Biphenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15575116 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15575116 25 g 25g
15555116 1 g 1g
15565116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15575116 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443790250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 31603-77-7
Molekylformel C14H11N
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD00016403
InChI-nyckel HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylacetonitrile, 2-1,1'-biphenyl-4-yl acetonitrile, 2-4-phenylphenyl acetonitrile, 1,1'-biphenyl-4-acetonitrile, 4-cyanomethylbiphenyl, p-biphenylacetonitrile, p-biphenylylacetonitrile, 4-biphenyl-acetonitrile, 4-biphenylylacetonitrile, p-phenyl benzyl cyanide
PubChem CID 35856
IUPAC-namn 2-(4-phenylphenyl)acetonitrile
LEDER N#CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Biphenylacetonitrile
Smältpunkt 95.0°C to 97.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 193.25
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Biphenylacetonitrile, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.