missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Biphenylyl Sulfate Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybiphenyl-O-sulfate potassium |
| CAS | 16063-84-6 |
| Molekylformel | C12 H9 O4 S . K |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Biphenylol, hydrogen sulfate potassium salt (8CI), [1,1'-Biphenyl]-4-ol, hydrogen sulfate, potassium salt (9CI), Potassium 4-hydroxybiphenyl-O-sulfate, Potassium biphenyl-4-sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O4S.K/c13-17(14,15)16-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;/h1-9H,(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | potassium;(4-phenylphenyl) sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.3608 |
| Formel vikt | 287.9859 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?