Läs mer
4-Bifenylkarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30343590
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30343590 25 g
1 options
Produktkod. 30343590 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB39784525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Biphenylylcarboxaldehyde
CAS 3218-36-8
Molekylformel C13H10O
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Biphenylcarboxaldehyde, p-Phenyl-benzaldehyde, 4-Biphenylaldehyde, 4-Biphenylylcarboxaldehyde, 4-Formyl-1,1'-biphenyl, 4-Formylbiphenyl, 4-Phenylbenzaldehyde, Biphenyl-4-carbaldehyde, NSC 46066, p-Biphenylaldehyde, p-Biphenylcarboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, p-Phenylbenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
LEDER O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 4-fenylbenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 182.0732