missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Biphenylylchlorophenylmethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Biphenylylchlorophenylmethane |
| CAS | 7515-73-3 |
| Molekylformel | C19H15Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(α-Chlorobenzyl)-biphenyl, 4-(Chlorophenylmethyl)-1,1'-biphenyl, (±)-4-(Chlorophenylmethyl)-1,1'-biphenyl |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15Cl/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,19H |
| LEDER | ClC(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-[chloro(phenyl)methyl]-4-phenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.78 |
| Formel vikt | 278.0862 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?