Läs mer
4-(Bis(4-Hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Bis(4-Hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienone |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H |
| Formel vikt | 290.0943 |