Läs mer
4-(Bis(4-hydroxyfenyl)metylen)cyklohexa-2,5-dienon, TRC
Produktkod. 30136560
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136560 1 g
30138629 500 mg
30003276 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136560 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4341501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-45-2
Molekylformel C19 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 290.31
Synonym Aurin, 4,4'-Dihydroxyfuchsone, Rosalic Acid, Pararosolic Acid, Spirit Aurine, Corallin, Aurin 555, C.I. 43800, 4,4'-Dihydroxyfuchsone, Corallin Spirit Soluble;
IUPAC-namn 4-[bis(4-hydroxyfenyl)metyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-one
LEDER Oc1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=O)C=C2)c3ccc(O)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bis(4-Hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienone
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H
Formel vikt 290.0943