Läs mer
4-Boc-1-(1,4-benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Boc-1-(1,4-benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazine-d8 |
| CAS | 1189968-99-7 |
| Molekylformel | C18H16D8N2O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-Boc-N’-(1,4-benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazine-d8, 4-[(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O5/c1-18(2,3)25-17(22)20-10-8-19(9-11-20)16(21)15-12-23-13-6-4-5-7-14(13)24-15/h4-7,15H,8-12H2,1-3H3/i8D2,9D2,10D2,11D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)C2COc3ccccc3O2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carbonyl)piperazine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.44 |
| Formel vikt | 356.2187 |