Läs mer
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl) piperazin, 97 %
Produktkod. 15431528
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431528 1 g 1g
15441528 5 g 5g
15451528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55311.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 153747-97-8 | C14H20BrN3O2 | 342,237 g/mol
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazin används som aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazin används som aktiv farmaceutisk ingrediens.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153747-97-8
Molekylformel C14H20BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 342.237
MDL-nummer MFCD07369772
InChI-nyckel DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino-5-bromopyridine, 4-boc-1-5-bromo-2-pyridyl piperazine, 5-bromo-2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-bromo-2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ah70, 2-n-boc-piperazin-1-yl-5-bromopyridine
PubChem CID 11244775
IUPAC-namn tert-butyl-4-(5-brompyridin-2-yl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Smältpunkt 83°C to 87°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 342.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.