Läs mer
4-(Boc-amino)-1-metylpyrrol-2-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Boc-amino)-1-methylpyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 77716-11-1 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-tert-Butoxycarbonylamino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)12-7-5-8(9(14)15)13(4)6-7/h5-6H,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15) |
| LEDER | Cn1cc(NC(=O)OC(C)(C)C)cc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-metyl-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]pyrrol-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.256 |
| Formel vikt | 240.111 |