Läs mer
4-(Boc-amino)-1-metylpyrrol-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30346591
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30346591 1 g
1 options
Produktkod. 30346591 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6185851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-amino)-1-methylpyrrole-2-carboxylic Acid
CAS 77716-11-1
Molekylformel C11 H16 N2 O4
Kvantitet 1 g
Synonym 4-tert-Butoxycarbonylamino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)12-7-5-8(9(14)15)13(4)6-7/h5-6H,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15)
LEDER Cn1cc(NC(=O)OC(C)(C)C)cc1C(=O)O
IUPAC-namn 1-metyl-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]pyrrol-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 240.256
Formel vikt 240.111