Läs mer
4-(Boc-amino)-2-klorobenzosyra, 97 %
Produktkod. 15469527
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469527 1 g 1g
15489527 250 mg 250mg
15479527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52786.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 232275-73-9 | C12H14ClNO4 | 271,697 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 232275-73-9
Molekylformel C12H14ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 271.697
MDL-nummer MFCD02682164
InChI-nyckel HDYBNYDKCZJPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino-benzoic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chloro-benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chlorobenzoic acid, benzoic acid,2-chloro-4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 17750449
IUPAC-namn 2-klor-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]bensoesyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 271.7
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.