Läs mer
4-(Boc-amino)-2-fluorbensenboronsyra pinakolester, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15454866
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454866 1 g 1g
15464866 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59194.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
Det är nyckelmellanprodukten i syntesen av ,3-dihydro-1,4-bensodiazepin-2(2H)-oner och 3-amino-1,3-dihydro-1,4-bensodiazepin-2(2H)-oner. Denna syntes görs med Pd-katalyserad korskoppling av imidoylklorider med organoboronsyror.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1256256-45-7
Molekylformel C17H25BFNO4
Molekylvikt (g/mol) 337.198
MDL-nummer MFCD18383441
InChI-nyckel FALNYBWTRBHWID-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 59578631
IUPAC-namn tert-butyl N-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]karbamat
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)NC(=O)OC(C)(C)C)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-amino)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 150 °C till 152 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 337.2
Procent renhet 96%