Läs mer
4-(Boc-amino)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11402160
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402160 1 g 1g
11412160 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11402160 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28799.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 380430-49-9 | C11H16BNO4 | 237,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380430-49-9
Molekylformel C11H16BNO4
Molekylvikt (g/mol) 237.06
MDL-nummer MFCD02093054
InChI-nyckel UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-aminophenyl boronic acid, 4-n-boc-amino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, 4-boc-amino benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenyl boronic acid
PubChem CID 3613184
IUPAC-namn [4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]fenyl]borsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∽200°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.