Läs mer
4-(Boc-amino)benzoic acid, 97%
Produktkod. 11399385
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399385 1 g 1g
11309395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18531.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 66493-39-8 | C12H15NO4 | 237.255 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66493-39-8
Molekylformel C12H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 237.255
MDL-nummer MFCD00037428
InChI-nyckel ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-4-abz-oh, 4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-benzoic acid, n-boc-4-aminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, boc-p-aminobenzoic acid, 4-boc-amino-benzoic acid
PubChem CID 2755931
IUPAC-namn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-amino)benzoic acid
Smältpunkt ∽193°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2115614
Formel vikt 237.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.