Läs mer
4-(BOC-amino)benzoic acid, 97%
Produktkod. 10794745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10794745 1 g Glass bottle 1g
10442044 5 g Glass bottle 5g
10326454 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10794745 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 426180010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 66493-39-8 | C12H15NO4 | 237.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66493-39-8
Molekylformel C12H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 237.25
MDL-nummer MFCD00037428
InChI-nyckel ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-4-abz-oh, 4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-benzoic acid, n-boc-4-aminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, boc-p-aminobenzoic acid, 4-boc-amino-benzoic acid
PubChem CID 2755931
IUPAC-namn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(BOC-amino)benzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 179°C to 181°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(BOC-amino)benzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.