Läs mer
Alfa Aesar™ 4'-(Boc-amino)biphenyl-3-carboxylic acid, 95%
Produktkod. 15438407
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438407 1 g 1g
15448407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438407 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H51918.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 927801-51-2
Molekylformel C18H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 313.353
MDL-nummer MFCD09055096
InChI-nyckel ZBRGFWLFMFHGGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl benzoic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-boc-amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4 boc-amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino-3-carboxybiphenyl, 4'-tert-butoxycarbonyl amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid
PubChem CID 53218487
IUPAC-namn 3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]benzoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-(Boc-amino)biphenyl-3-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 313.35
Procent renhet 95%