Läs mer
4-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15498517
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498517 250 mg 250mg
15478517 1 g 1g
15488517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52031.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 174132-31-1 | C29H30N2O6 | 502.567 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174132-31-1
Molekylformel C29H30N2O6
Molekylvikt (g/mol) 502.567
MDL-nummer MFCD00237007
InChI-nyckel KVUAOWDVYMUKPE-VWLOTQADSA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl propanoic acid, fmoc-l-4-aminophe boc, fmoc-phe 4-nhboc-oh, fmoc-l-phe 4-nhboc-oh, 2s-3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-p-amino-phe boc-oh, ambotzfaa1741, fmoc-4-boc-amino-l-phenylalanine, s-fmoc-4-boc-amino phenylalanine, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonylamino-l-phenylalanine
PubChem CID 2756117
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]fenyl]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-phenylalanine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 502.57
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.