Läs mer
4-(Boc-amino)fenol, 97 %
Produktkod. p-7037074
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481958 5 g 5g
15491958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15481958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55645.06
CAS: 54840-15-2 | C11H15NO3 | 209,245 g/mol
4-(Boc-amino)fenol, används för att skydda amin i fastfassyntesen av peptider, som används för att producera [4-(tert-butyl-dimetyl-silanyloxi)-fenyl]-karbaminsyra-tert-butylester vid rumstemperatur. Denna reaktion kommer att behöva reagens imidazol och lösningsmedel dimetylformamid, CH2Cl2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(Boc-amino)fenol, används för att skydda amin i fastfassyntesen av peptider, som används för att producera [4-(tert-butyl-dimetyl-silanyloxi)-fenyl]-karbaminsyra-tert-butylester vid rumstemperatur. Denna reaktion kommer att behöva reagens imidazol och lösningsmedel dimetylformamid, CH2Cl2.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54840-15-2
Molekylformel C11H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 209.245
MDL-nummer MFCD00226573
InChI-nyckel YRQMBQUMJFVZLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-boc-aminophenol, tert-butyl 4-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl 4-hydroxyphenylcarbamate, 4-boc-amino phenol, n-boc-4-hydroxyaniline, 1,1-dimethylethyl 4-hydroxyphenyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino phenol, 4-hydroxy-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2756771
IUPAC-namn tert-butyl N-(4-hydroxifenyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-amino)phenol
Smältpunkt 143 °C till 147 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 209.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.