Läs mer
4-(Boc-amino)pyridine, 95%
Produktkod. 15483987
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483987 5 g 5g
15493987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30820.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98400-69-2 | C10H14N2O2 | 194.234 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98400-69-2
Molekylformel C10H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 194.234
MDL-nummer MFCD02179232
InChI-nyckel DRZYCRFOGWMEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-amino pyridine, 4-tert-butoxycarbonylamino pyridine, tert-butyl pyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl n-pyridin-4-yl carbamate, tert-butyl n-4-pyridyl carbamate, carbamic acid, 4-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem20060, acmc-209sa9, ksc495m3f
PubChem CID 9990210
IUPAC-namn tert-butyl-N-pyridin-4-ylkarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-amino)pyridine
Smältpunkt 147°C to 150°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 194.23
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.