Läs mer
4-(Boc-amino)tetrahydropyran-4-karboxylsyra, 95 %
Produktkod. 15407705
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407705 250 mg 250mg
11486470 50 mg 50mg
11496470 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15407705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27578.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 172843-97-9 | C11H19NO5 | 245,275 g/mol
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet
Lösligt i vatten. (15 g/L) (°25 C)
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 172843-97-9
Molekylformel C11H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 245.275
MDL-nummer MFCD02683136
InChI-nyckel SPPDKPRJPFTBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-amino tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-n-boc-amino-4-carboxytetrahydropyran, 4-tert-butoxycarbonyl amino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbamoyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 1268219
IUPAC-namn 4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]oxan-4-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCOCC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-amino)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Smältpunkt 157 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (15g/L) (25 °C)
Formel vikt 245.27
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.