Läs mer
4-(Boc-aminometyl)-3-fluorbensenboronsyra pinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498026
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498026 1 g 1g
15408036 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62948.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 1351501-44-4 | Molekylformel: C18H27BFNO4 | Molekylvikt: 351,225 g/mol
4-(Boc-aminometyl)-3-fluorbensenboronsyra används vanligtvis vid syntes av organiska föreningar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
4-(Boc-aminometyl)-3-fluorbensenboronsyra används vanligtvis vid syntes av organiska föreningar.
Anteckningar
Förvara på en sval, torr plats i en tätt sluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvara bort från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1351501-44-4
Molekylformel C18H27BFNO4
Molekylvikt (g/mol) 351.225
InChI-nyckel SAUVAJYHMCIQNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 66980292
IUPAC-namn tert-butyl N-[[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metyl]karbamat
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)CNC(=O)OC(C)(C)C)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 351.22
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.