Läs mer
4-(Boc-aminometyl)-N-Fmoc-L-fenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469495
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469495 250 mg 250mg
15428497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52008.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 204715-91-3 | C30H32N2O6 | 516.594 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 204715-91-3
Molekylformel C30H32N2O6
Molekylvikt (g/mol) 516.594
MDL-nummer MFCD01317015
InChI-nyckel QSPDPKLGXGMDAY-SANMLTNESA-N
Synonym fmoc-4-boc-aminomethyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-aminomethylphe boc, 2s-3-4-tert-butoxy carbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl propanoic acid, 2s-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-yl methoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl propanoic acid, s-3-4-tert-butoxycarbonylamino-methyl-phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-propionic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine,4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 2761481
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[4-[[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]metyl]fenyl]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-aminomethyl)-N-Fmoc-L-phenylalanine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 516.59
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.