Läs mer
4-(Boc-aminomethyl)piperidine, 97%
Produktkod. 15479457
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479457 1 g 1g
15489457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52725.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135632-53-0 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
4-(Boc-aminometyl)piperidin används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-(Boc-aminometyl)piperidin används som en
viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i DMSO
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135632-53-0
Molekylformel C11H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.309
MDL-nummer MFCD01631214
InChI-nyckel VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
IUPAC-namn tert-butyl-N-(piperidin-4-ylmetyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Boc-aminomethyl)piperidine
Smältpunkt 106°C to 108°C
UN-nummer UN3259
Löslighetsinformation Soluble in DMSO.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 214.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.