Läs mer
4-Borono-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Borono-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1050424-03-7 |
| Molekylformel | C8H6BF3O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Borono-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid, 3-Trifluoromethyl-4-carboxyphenylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BF3O4/c10-8(11,12)6-3-4(9(15)16)1-2-5(6)7(13)14/h1-3,15-16H,(H,13,14) |
| LEDER | OB(O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-borono-2-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.94 |
| Formel vikt | 234.0311 |