Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-borono-L-fenylalanin, 97 %
Produktkod. 10304452 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10304452 100 mg Glasflaska 100mg
10074103 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304452 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 358931000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76410-58-7 | C9H12BNO4 | 209.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76410-58-7
Molekylformel C9H12BNO4
Molekylvikt (g/mol) 209.01
MDL-nummer MFCD01075172
InChI-nyckel NFIVJOSXJDORSP-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-borono-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-boronophenyl propanoic acid, 4-boronophenylalanine, p-boronophenylalanine, para-boronophenylalanine, 10b-bpa, unii-jsm63lv5md, para-borono-l-phenylalanine, l-phe b oh 2, l-4-boronophenylalanine
PubChem CID 150315
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-borofenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)B(O)O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Borono-L-phenylalanine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 283.0°C to 293.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 209.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Borono-L-phenylalanine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.