Läs mer
4-Borono-L-phenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Borono-L-phenylalanine |
| CAS | 76410-58-7 |
| Molekylformel | C9H12BNO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(Dihydroxyboryl)-L-phenylalanine, L-BPA, L-p-Boronophenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(4-boronophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.01 |