Läs mer
4-Bromo-1,1,2-trifluor-1-buten, 98 %
Produktkod. 11393356
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393356 10 g 10g
11303366 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12766.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 10493-44-4 | C4H4BrF3 | 188,975 g/mol
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-buten används i organisk syntes, kemisk forskning och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-buten används i organisk syntes, kemisk forskning och läkemedel.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10493-44-4
Molekylformel C4H4BrF3
Molekylvikt (g/mol) 188.975
MDL-nummer MFCD00039274
InChI-nyckel GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluoro, 1,1,2-trifluoro-4-bromobutene, acmc-20amo8, timtec-bb sbb006604, gqcqmfyifudarf-uhfffaoysa, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene., 3,4,4-trifluoro-3-butenyl bromide, 3,4,4-trifluorobut-3-enyl bromide
PubChem CID 66333
IUPAC-namn 4-brom-1,1,2-trifluorbut-1-en
LEDER C(CBr)C(=C(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Densitet 1.639
Kokpunkt 95 °C till 98 °C
Flampunkt 17 °C (62 °F)
Odör Igenkännbar
Linjär formel BrCH2CH2CF=CF2
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1840755
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 188.98
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.