missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-1,2-bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1,2-bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)benzene |
| CAS | 1108192-19-3 |
| Molekylformel | C18H33BrO2Si2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33BrO2Si2/c1-17(2,3)22(7,8)20-15-12-11-14(19)13-16(15)21-23(9,10)18(4,5)6/h11-13H,1-10H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | [4-bromo-2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenoxy]-tert-butyl-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.53 |
| Formel vikt | 416.1202 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?