Läs mer
4-Bromo-1,2-diklorbensen, 98+%
Product Code. 11454073
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11454073 5 g 5g
11464073 25 g 25g
11474073 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11454073 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10314.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Add to basket
CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18282-59-2
Molekylformel C6H3BrCl2
Molekylvikt (g/mol) 225.89
MDL-nummer MFCD00040849
InChI-nyckel CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
PubChem CID 29013
IUPAC-namn 4-brom-1,2-diklorbensen
LEDER ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Smältpunkt 22°C to 25°C
Densitet 1.781
Kokpunkt 140°C to 142°C (30 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1635735
Formel vikt 225.91
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.