Läs mer
4-brom-1,2-difluorbensen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433924
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433924 5 g 5g
11443924 25 g 25g
11453924 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433924 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11934.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348-61-8 | C6H3BrF2 | 192.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-61-8
Molekylformel C6H3BrF2
Molekylvikt (g/mol) 192.99
MDL-nummer MFCD00000304
InChI-nyckel YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
PubChem CID 67675
IUPAC-namn 4-brom-1,2-difluorbensen
LEDER FC1=CC=C(Br)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1,2-difluorobenzene
Smältpunkt -4°C
Densitet 1.707
Kokpunkt 150°C to 151°C
Flampunkt 33°C (91°F)
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1934811
Formel vikt 192.99
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.